Learn More
Benzo[b]thiophen-2-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441770 5 g 5 Gramm
11431770 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441770 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27512.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Benzo[b]thiophen-2-Methan ist ein wichtiges Zwischenprodukt und Reagenz bei der organischen Synthese.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17890-56-1
Summenformel C9H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 164.222
MDL-Nummer MFCD02682004
InChI-Schlüssel SUHKSQTXXZQEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyl benzo b thiophene, benzo b thiophene-2-methanol, benzo b thiophen-2-ylmethanol, benzo b thiophen-2-yl-methanol, 1-benzothiophen-2-yl methanol, 1-benzothien-2-ylmethanol, 2-hydroxymethyl benzothiophene, benzothiophen-2-methanol, hydroxymethylbenzothiophene, benzothiophene-2-methanol
PubChem CID 2776335
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-2-ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-2-methanol
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Menge 5 g
Formelmasse 164.22
Reinheit (%) 97%