Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484074 25 g 25 Gramm
11464074 1 g 1 Gramm
11474074 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484074 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12471.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6314-28-9 | C9H6O2S | 178.21 g/mol
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo[b]thiophen-2-carboxylsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6314-28-9
Summenformel C9H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 178.21
MDL-Nummer MFCD00051636
InChI-Schlüssel DYSJMQABFPKAQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxylic acid, thianaphthene-2-carboxylic acid, thionaphthene-2-carboxylic acid, tnca, benzothiophene-2-carboxylic acid, 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, unii-hlr49221fq, thionapthene-2-carboxylic acid, thianaphthene-2-carboxylicacid
PubChem CID 95864
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 236°C to 242°C
Menge 25 g
Beilstein 124613
Merck Index 14,9345
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 178.22
Reinheit (%) 98%