Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10182774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10182774 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10566494 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10182774 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB04184DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-07-6
Summenformel C9H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 192.24
MDL-Nummer MFCD00052501
InChI-Schlüssel ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
PubChem CID 519437
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-2-Carbohydrazid
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.24
Reinheit (%) 97%