Learn More
Benzo[b]Thiophen-1,1-dioxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021651
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11477986
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14063.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 825-44-5 | C8H6O2S | 166.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 825-44-5
Summenformel C8H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 166.19
MDL-Nummer MFCD00052178
InChI-Schlüssel FRJNKYGTHPUSJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene 1,1-dioxide, benzothiophene 1,1-dioxide, thianaphthene 1,1-dioxide, benzo b thiophene, 1,1-dioxide, thianaphthene-1,1-dioxide, benzo b thiophene s,s-dioxide, benzo b thiole-1,1-dione, benzothiophene sulfone, maybridge1_005454
PubChem CID 69997
IUPAC-Name 1-Benzothiophen1,1-Dioxid
SMILES O=S1(=O)C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Schmelzpunkt 137°C to 138°C
Menge 5 g
Beilstein 116442
Formelmasse 166.2
Reinheit (%) 98%