Learn More
Benzo[b]furan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452258 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11452258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15225.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benzo[b]furan wird bei der Herstellung von Cumaron-Inden-Harz eingesetzt. Wird zur Herstellung von Bodenfliesen und anderen Produkten verwendet. Kommt auch als Beschichtung auf Grapefruits, Zitronen, Limonen, Orangen, Tangelos und Tangerinen sowie bei der Herstellung von COITosion-beständigen Farben und Lacken, in wasserfesten Beschichtungen auf Papierprodukten und -stoffen und als Klebstoff in Lebensmittelbehältern zum Einsatz.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Benzo[b]furan wird bei der Herstellung von Cumaron-Inden-Harz eingesetzt.Es wird zur Herstellung von Bodenfliesen und anderen Produkten verwendet.Es wird auch als Beschichtung auf Grapefruits, Zitronen, Limonen, Orangen, Minneolas und Tangerinen sowie bei der Herstellung von korrosionsbeständigen Farben und Lacken, in wasserfesten Beschichtungen auf Papierprodukten und Stoffen und als Klebstoff in Lebensmittelbehältern verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar in Wasser.
Anmerkungen
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan
CAS 271-89-6
Dichte 1.095
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 56°C
Geruch Aromatic
Summenformel C8H6O
Brechungsindex 1.566
MDL-Nummer MFCD00005847
Menge 250 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 107704
Merck Index 14,1088
Synonym benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone
Löslichkeitsinformationen Not miscible aq. soln..
InChI-Schlüssel IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O1C=CC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 1-Benzofuran
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) ≥99%