Learn More
Benzo[b]furan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442258
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
11442258 50 g 50 Gramm
11432258 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11442258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15225.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118.14 g/mol
Benzo[b]furan wird bei der Herstellung von Cumaron-Inden-Harz eingesetzt. Wird zur Herstellung von Bodenfliesen und anderen Produkten verwendet. Kommt auch als Beschichtung auf Grapefruits, Zitronen, Limonen, Orangen, Tangelos und Tangerinen sowie bei der Herstellung von COITosion-beständigen Farben und Lacken, in wasserfesten Beschichtungen auf Papierprodukten und -stoffen und als Klebstoff in Lebensmittelbehältern zum Einsatz.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Benzo[b]furan wird bei der Herstellung von Cumaron-Inden-Harz eingesetzt.Es wird zur Herstellung von Bodenfliesen und anderen Produkten verwendet.Es wird auch als Beschichtung auf Grapefruits, Zitronen, Limonen, Orangen, Minneolas und Tangerinen sowie bei der Herstellung von korrosionsbeständigen Farben und Lacken, in wasserfesten Beschichtungen auf Papierprodukten und Stoffen und als Klebstoff in Lebensmittelbehältern verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar in Wasser.
Anmerkungen
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 271-89-6
Summenformel C8H6O
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD00005847
InChI-Schlüssel IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
IUPAC-Name 1-Benzofuran
SMILES O1C=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan
Dichte 1.095
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.566
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 107704
Merck Index 14,1088
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.