Learn More
Benzo[b]furan-7-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732947
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10732947 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10497734 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732947 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC78204DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 95333-14-5
Summenformel C9H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.145
MDL-Nummer MFCD08272125
InChI-Schlüssel RGPUSZZTRKTMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 7-formylbenzofuran, 7-benzofurancarboxaldehyde 9ci, benzofuran-7-carboxaldehyde, 7-benzo b furancarbaldehyde, benzo b furan-7-carbaldehyde
PubChem CID 11126406
IUPAC-Name 1-Benzofuran-7-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C=O)OC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-7-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 95%