Learn More
Benzo[b]furan-3-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10193504
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10193504
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC27502CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 111964-21-7
Summenformel C9H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 180.587
MDL-Nummer MFCD11841066
InChI-Schlüssel YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b furan-3-carbonyl chloride, 3-benzofurancarbonylchloride, benzofuran-3-carbonyl chloride, benzofuran-3-carboxylic acid chloride, acmc-1cgrg
PubChem CID 13024720
IUPAC-Name 1-Benzofuran-3-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.59
Reinheit (%) 97%