Learn More
Benzo[b]furan-3-acetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328946 250 mg -
11318946 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19550.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52407-43-9 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Benzo[b]furan-3-acetonitrile is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo[b]furan-3-acetonitril ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, pharmazeutische Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52407-43-9
Summenformel C10H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.172
MDL-Nummer MFCD02183555
InChI-Schlüssel BJAJKVZABJZXDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzofuran-3-ylacetonitrile, 3-benzo b furylacetonitrile, benzofuran-3-acetonitrile, 2-benzofuran-3-yl acetonitrile, benzo b furan-3-acetonitrile, 2-3-benzofuranyl acetonitrile, 2-1-benzofuran-3-yl acetonitrile, 2-benzo b furan-3-ylethanenitrile, pubchem7006, 3-benzofuranylacetonitrile
PubChem CID 2769401
IUPAC-Name 2-(1-Benzofuran-3-yl)Acetonitril
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-3-acetonitrile
Schmelzpunkt 38°C to 39°C
Siedepunkt 120°C to 122°C (4 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 1282785
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 99%