Learn More
Benzo[b]furan-2-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483057 25 g 25 Gramm
11463057 1 g 1 Gramm
11473057 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15579.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 496-41-3 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-41-3
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00005848
InChI-Schlüssel OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-carboxylic acid, coumarilic acid, benzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2-carboxybenzofuran, coumarone-2-carboxylic acid, unii-7z6nmg947l, chembl84095, benzofuran-2-carboxylicacid
PubChem CID 10331
IUPAC-Name 1-Benzofuran-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Siedepunkt 310°C to 315°C
Menge 25 g
Beilstein 124204
Merck Index 14,2561
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) ≥98%