Learn More
Benzo(a)anthracen, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12999424 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12999424 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12999424 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Benz(a)anthracen56-55-31000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benz(a)anthracen
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 56-55-3, 75-09-2
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Physikalische Form Fest
Summenformel C18H12
MDL-Nummer MFCD00003599
Farbe Gelb
Schmelzpunkt 50 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1
IUPAC-Name benzo(a)anthracen
Solvent or Matrix MeCl
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
PubChem CID 5954
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:51348
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch