Learn More
Benzimidazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458645 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458645 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR2564.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzimidazole
CAS 51-17-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzimidazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole, Benzimidazole (6CI,8CI), 1,3-Benzodiazole, 1,3-Diazaindene, 3-Azaindole, Azindole, BZI, Benziminazole, Benzoglyoxaline, N,N'-Methenyl-o-phenylenediamine, NSC 759, o-Benzimidazole
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES c1ccc2[nH]cnc2c1
IUPAC-Name 1H-Benzimidazol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
Menge 10 mg
Formelmasse 118,0531 g/mol