Learn More
Benzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425103
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11425103
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12763.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Benzimidazole is a building block for making anthelmintic drugs like albendazole, mebendazole and triclabendazole and anti-ulcer drugs like pantoprazole, rabeprazole, lansoprazole and omeprazole. It is used in the preparation of pyrene derived benzimidazole linked polymers (BILPs), which are used for selective carbon dioxide separation applications due to their properties like porous materials, regenerability and sorbent selection parameters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzimidazol ist ein Baustein für die Herstellung anthelminthischer Arzneimittel wie Albendazol, Mebendazol und Triclabendazol sowie Anti-Ulcus-Medikamente wie Pantoprazol, Rabeprazol, Lansoprazol und Omeprazol. Es wird bei der Herstellung von von Pyren abgeleiteten benzimidazolbasierten Polymeren (BILP) verwendet, die aufgrund ihrer Eigenschaften wie poröse Materialien, Regenerierbarkeit und Sorbenz-Selektionsparameter für Anwendungen der selektiven Kohlendioxidseparation verwendet werden.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-17-2
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD00005585
InChI-Schlüssel HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
SMILES N1C=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzimidazole
Schmelzpunkt 170°C to 174°C
Siedepunkt 360°C
Menge 250 g
Beilstein 109682
Merck Index 14,1081
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
IUPAC-Name 1H-1,3-Benzodiazol
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 99%