Learn More
Benzil, TRC
Artikelnummer. 30342309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342309 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342309 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1969705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzil
CAS 134-81-6
Summenformel C14 H10 O2
Menge 5 g
Synonym Benzil (8CI), Ethanedione, diphenyl- (9CI), 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione, 1,2-Diphenylethane-1,2-dione, 1,2-Diphenylethanedione, Bibenzoyl, Dibenzoyl, Diphenyl diketone, Diphenyl-α,β-diketone, Diphenylethanedione, Diphenylglyoxal, Esacure KBO, NSC 220315, NSC 4041, Wy 20910
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1,2-Diphenylethan-1,2-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
Formelmasse 210.0681