Learn More
Benzhydrylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426486 25 g 25 Gramm
11436486 100 g 100 Gramm
11446486 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24764.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 90-99-3 | C13H11Cl | 202.681 g/mol
Benzhydryl chloride was used as initiator during the controlled radical polymerization of styrene catalyzed by ionic iron complex. It was also used as the starting reagent in the synthesis of trimethylhydroquinone derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzhydrylchlorid wurde als Initiator für die kontrollierte radikalische Polymerisation von durch einen ionischen Eisenkomplex katalysiertem Styrol eingesetzt. Es wurde auch als Ausgangsreagenz bei der Synthese von Trimethylhydrochinonderivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-99-3
Summenformel C13H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 202.681
MDL-Nummer MFCD00000855
InChI-Schlüssel ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
PubChem CID 7035
IUPAC-Name [Chlor(phenyl)methyl]Benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzhydryl chloride
Schmelzpunkt 17°C to 20°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 139°C to 140°C (3 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.595
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 607925
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 202.69
Reinheit (%) 98%