Learn More
Benzhydrylbromid, TRC
Artikelnummer. 30344406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30344406 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344406 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1950005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzhydryl Bromide
CAS 776-74-9
Summenformel C13H11Br
Menge 5 g
Synonym 1,1'-(Bromomethylene)bisbenzene, Bromomethylene)dibenzene, 1,1'-(Bromomethylene)bis[benzene], 1-[Bromo(phenyl)methyl]benzene, Bromodiphenylmethane, Diphenylbromomethane, Diphenylmethyl Bromide, NSC 39226, alpha-Bromodiphenylmethane, alpha-Phenylbenzyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
SMILES BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name [Brom(phenyl)methyl]Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 247.13
Formelmasse 246.0044