Learn More
Benzhydrylbromid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371547
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371547 500 g 500 Gramm
11351547 25 g 25 Gramm
11361547 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02211.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 776-74-9 | C13H11Br | 247.135 g/mol
Benzhydryl bromide is a halogenated building block. Benzhydryl group was preferred to the commoner benzyl to protect 2-nitrophenol in the Bartoli (vinyl Grignard) synthesis of 7-hydroxyindole. Protection was by reaction with the phenol in the presence of potassium carbonate in acetone; deprotection of the indole was by hydrogenolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzhydrylbromid ist ein halogenierter Baustein. Benzhydrylgruppe wurde dem Bürgerlichen Benzyl vorgezogen, um 2-Nitrophenol in der Bartoli (Vinyl Grignard)-Synthese von 7-Hydroxyindol zu schützen. Der Schutz erfolgte durch Reaktion mit dem Phenol in Gegenwart von Kaliumcarbonat in Aceton; der Schutz des Indols erfolgte durch Hydryse.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 776-74-9
Summenformel C13H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 247.135
MDL-Nummer MFCD00000134
InChI-Schlüssel OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromodiphenylmethane, benzhydryl bromide, diphenylmethyl bromide, diphenylbromomethane, alpha-bromodiphenylmethane, bromo phenyl methyl benzene, benzene, 1,1'-bromomethylene bis, methane, bromodiphenyl, bromomethylene dibenzene, bromodiphenyl methane
PubChem CID 236603
IUPAC-Name [Brom(phenyl)methyl]Benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzhydryl bromide
Schmelzpunkt 36°C to 41°C
Siedepunkt 183°C to 185°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 500 g
UN-Nummer UN1770
Beilstein 638544
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 247.14
Reinheit (%) ≥90%