Learn More
Benzhydrol (Diphenylmethanol), LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diphenylmethanol |
| CAS | 91-01-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diphenylmethanol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C13 H12 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclizine Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Diphenhydramine Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Impurity B, Dimenhydrinate Impurity I, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity D, Ebastine Impurity A, Cyclizine Impurity B, Diphenhydramine Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | OC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Mehr anzeigen |