Learn More
Benzethoniumchlorid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10619113 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10619113 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
10366020 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10497470 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10619113 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105380025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benzetoniumchlorid, 97 %, C27H42ClNO2, CAS-Nummer 121-54-0, Benzetoniumchlorid, Benzethoniumchlorid, Disilyn, Hyamin, Kylacol, Phemerid, Phemerolchlorid, Phemithyn, Quatrachlor, Solamin, 2,5 kg, 96 % min. (auf Trockensubstanz) (Argentometrie), 100,0, 96,0, CHEBI:31264, weiß, 204-479-9, 01,433
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-54-0
Summenformel C27H42ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 448.08
MDL-Nummer MFCD00011742
InChI-Schlüssel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
IUPAC-Name Benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chlorid
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzethonium chloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158.0°C to 163.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 5% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Plastikeimer
Menge 2.5 kg
Fieser 01,433
Merck Index 15, 1076
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and chloroform
Formelmasse 448.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Formloses oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzethonium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.