Learn More
Benzethoniumchlorid, 0.004 M Lösung, für die Mikroskopie
Artikelnummer. 10274000 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10274000 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10274000 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/0480/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2,5 l, Flasche aus Braunglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 121-54-0
Farbe Farblos
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C27H42ClNO2
MDL-Nummer 11742
Menge 2.5 L
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
InChI-Schlüssel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC-Name benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 448.088
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Physikalische Form Flüssig