Learn More
Benzolsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30341067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341067 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341067 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB19000010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonyl Chloride
CAS 98-09-9
Summenformel C6H5ClO2S
Menge 10 g
Synonym Benzene sulfochloride, Benzenesulfonic chloride, Benzenesulphonyl chloride, NSC 2864, Phenylsulfonyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Benzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 176.92