Learn More
Benzolsulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10776191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10776191 1 L Glasflasche 1 Liter
10294760 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
12153741 5 L Plastikeimer 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10776191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148480010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-09-9
Summenformel C6H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 176.62
MDL-Nummer MFCD00007426
InChI-Schlüssel CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
IUPAC-Name Benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonyl chloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 14.5°C
Dichte 1.3840g/mL
Siedepunkt 251.0°C to 252.0°C
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SO2Cl
Brechungsindex 1.5508 to 1.5528
Menge 1 L
Beilstein 11,34
Fieser 01,46; 05,22; 14,27
Merck Index 15,1073
Relative Dichte 1.384
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 176.62
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit