Learn More
Benzolsulfinsäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439822
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439822 1000 g 1000 Gramm
11449822 250 g 250 Gramm
11459822 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11439822 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10849.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176.614 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Benzolsulfonylchlorid reagiert mit Grignard-Reagenzien und bildet aus N-unsubstituierten Indolen Oxindole. Wird häufig verwendet, um den Assay von Thiamin in verschiedenen Lebensmittelprodukten zu überprüfen. Ist an der Synthese von Alpha-Disulfonen, Sulfonamiden und Sulfoantestern als Vorstufe beteiligt. Ist ein Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung verschiedener Amine in Abwasser und Oberflächenwasser auf der Sub-ppb-Ebene durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie. Ist ein gebräuchliches Reagenz, das im Hinsberg-Test zum Nachweis und zur Unterscheidung der Amine als primäre, sekundäre und tertiäre Amine verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Methylformamid und Dimethylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-09-9
Summenformel C6H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 176.614
MDL-Nummer MFCD00007426
InChI-Schlüssel CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
IUPAC-Name Benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 14°C to 15°C
Dichte 1.377
Siedepunkt 252°C
Flammpunkt 132°C (270°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.5525
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2225
Beilstein 606926
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1072
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ether and alcohol.
Formelmasse 176.62
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl chloride