Learn More
Benzolesulfonsäure, Tech. CA 75% w/w wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047390
14.08 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98-11-3
C6H6O3S
158.171
MFCD00011689
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
7371
CHEBI:64455
Benzolsulfonsäure
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98-11-3
C6H6O3S
158.171
MFCD00011689
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
7371
CHEBI:64455
Benzolsulfonsäure
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonic acid
Dichte 1.3
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2586
Beilstein 742513
Merck Index 14,1070
Formelmasse 158.18
Güte Eigenschaften
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈75% w/w wässrige Lösung