Learn More
Benzolsulfonsäure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10406810
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
98-11-3, 7664-93-9
C6H6O3S
158.17
MFCD00011689
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
7371
CHEBI:64455
Benzolsulfonsäure
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
98-11-3, 7664-93-9
C6H6O3S
158.17
MFCD00011689
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
7371
CHEBI:64455
Benzolsulfonsäure
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonic acid
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45.0°C to 50.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SO3H
Menge 5 g
Beilstein 11,26
Merck Index 15,1071
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene,insoluble in ether and carbon disulfide
Formelmasse 158.17
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Feuchter kristalliner Feststoff oder verschmolzene Masse