Learn More
Benzolsulfinsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30335280
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335280 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB120600250G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfinic Acid Sodium Salt
CAS 873-55-2
Summenformel C6H5NaO2S
Menge 250 g
Synonym NSC 135147, NSC 30629, Sodium Benzenesulfinate, Sodium Phenylsulfinate
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Natrium;Benzolsulfinat
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Formelmasse 163.9908