Learn More
Benzolbutansäureethylester, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Benzenebutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 10031-93-3 |
| Summenformel | C12H16O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ethyl 4-phenylbutanoate, Ethyl 4-phenylbutyrate, NSC 163318 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-2-14-12(13)10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | ethyl-4-phenylbutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.25 |
| Formelmasse | 192.115 |