Learn More
Benzol-1,4-Dithiocarboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458337 5 g 5 Gramm
15448337 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51857.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13363-51-4 | C8H8N2S2 | 196.286 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13363-51-4
Summenformel C8H8N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 196.286
MDL-Nummer MFCD00046866
InChI-Schlüssel USHPIZCRGQUHGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene-1,4-dithiocarboxamide, 1,4-benzenedicarbothioamide, benzene-1,4-bis carbothioamide
PubChem CID 2795175
IUPAC-Name Benzol-1,4-dicarbothioamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 196.28
Reinheit (%) 97%