Learn More
Benzbromaron, LoGiCal
Artikelnummer. 30458505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458505 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458505 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0456.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzbromarone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H12 Br2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
InChI-Formel InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
IUPAC-Name (3,5-Dibrom-4-Hydroxyphenyl)-(2-Ethyl-1-Benzofuran-3-yl)methanon
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 424.08
Menge 10 mg
Formelmasse 421,9153 g/mol