Learn More
Benzamid, TRC
Artikelnummer. 30348538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348538 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1836205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamide
CAS 55-21-0
Summenformel C7 H7 N O
Menge 5 g
Synonym Benzenecarboxamide, Benzoic acid amide, Benzoylamine, NSC 3114, Phenylamide, Phenylcarboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
SMILES NC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
Formelmasse 121.0528