Learn More
Acetamidoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 15279876 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15279876 5 g 5 Gramm
15269876 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279876 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453280050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 613-92-3 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-92-3
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00031485 MFCD00474011
InChI-Schlüssel MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
IUPAC-Name N'-Hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamide oxime
Schmelzpunkt 74.0°C to 77.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Strukturformel C6H5C(NH2)=NOH
Menge 5 g
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamide oxime, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.