Learn More
Benzamid, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458743 100 g 100 Gramm
11468743 500 g 500 Gramm
11478743 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458743 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10501.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Benzamide is utilized to study the mechanism of photocatalytic decomposition of aqueous solution of acetic acid, acetamide and acetonitrile in the presence of semiconductors. It is used as a nictoinamide-mimic PARP inhibitor and neuroprotectant. Further, it is used to develop a robust screening method to study biotransformations using (+)-gamma-lactamase enzyme. It is also employed in the determination of glycine. In addition to this, it is used as an intermediate in organic synthesis as well as in the production of pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzamid wird verwendet, um den Mechanismus der photokatalytischen Zersetzung wässriger Lösungen mit Essigsäure, Acetamid und Acetonitril in Gegenwart von Halbleitern zu untersuchen. Es wird als nicotinamid-nachahmender PARP-Hemmer und neuroschützendes Mittel verwendet. Darüber hinaus wird es zur Entwicklung einer verlässlichen Screening-Methode zur Untersuchung von Biotransformationen mit dem (+)-gamma-Lactamase-Enzym verwendet. Es wird auch bei der Bestimmung von Glycin verwendet. Darüber hinaus wird es als Zwischenprodukt in der organischen Synthese sowie bei der Herstellung von Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ammoniak, Pyridin, Tetrachlorkohlenstoff, Kohlenstoffdisulfid und Ethanol. Schwer löslich in Benzol und Ethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-21-0
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.139
MDL-Nummer MFCD00007968
InChI-Schlüssel KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
PubChem CID 2331
ChEBI CHEBI:28179
IUPAC-Name Benzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamide
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Dichte 1.341
Siedepunkt 288°C
Flammpunkt 180°C (356°F)
Menge 100 g
Beilstein 385876
Merck Index 14,1060
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ammonia,pyridine,carbon tetrachloride,carbon disulfide and ethanol. Slightly soluble in benzene and ethyl ether.
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzamide