Learn More
Benzalkoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 17962675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962675 500 mg 500 Milligramm
17924805 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB183553500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63449-41-2
Summenformel C21 H38 N . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 339.986
Synonym Benzyldimethyldecylammonium chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Benzyldimethyl(mixed alkyl)ammonium chloride
IUPAC-Name Benzyl-dodecyl-dimethylazanium;chlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethyldecylammonium chloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 339.269
Reinheit (%) >95%