Learn More
Benzalkoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30040816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040816 10 g 10 Gramm
18020750 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30040816 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB18355010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 8001-54-5
Summenformel C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 227.77
Synonym Benzalkonium Chloride
IUPAC-Name Benzyl-dodecyl-dimethylazanium;chlorid
SMILES C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Benzalkonium chloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 227.1441
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.