Learn More
Benzalkoniumchlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17851421 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17851421 250 g 250 Gramm
17861421 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17851421 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215043083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.80 CHF
    55.98 CHF / 250 Gramm
    Sparen 2.82 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-54-5
Summenformel C9H13ClN
Molekulargewicht (g/mol) 170.66
Synonym Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzalkonium chloride
Farbe Farblos
Physikalische Form Viskose Lösung
Menge 250 g