Learn More
Benzalkoniumchlorid-d7, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzalkonium Chloride-d7 |
| Summenformel | C11 D7 H11 Cl N (C2 H4)n |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Alkyldimethylbenzylammonium-d7 Chloride, Arquad-d7 CB 30, BTC-d7, BTC-d7 2565, BTC-d7 471, Benzalkon-d7 A, Biowash-d7, Cedium-d7, Culversan-d7 LC 80, Dimanin-d7 A, Erional-d7 EL, Genamin-d7 KDS, Kemamine-d7 BAC, Konrapo-d7, Leda Benzalkonium-d7 Chloride, Magna-d7 M 407, Major-d7 C 100, Mefarol-d7, Morpan-d7 BC 50, Mycosan-d7, Mycosan-d7 S, Neo Germ-i-tol-d7, Niccanon-d7 50, Nika-ekstra-d7 M, Osvan-d7, P 3-Triquart-d7 AP, Parvosol-d7 II RTU, Phagomucor-d7, Preventol-d7 R 80, Quaternium-d7 1, Quatramine-d7 50, Rhodaquat-d7 RP 50, Rhodaquat-d7 RP 80, Rodalon-d7, Romergal-d7 CB, Smeik-d7, Suma-d7 Bac D 10, Topax-d7 DD, Torizon-d7, Whisper-d7 V, Zephiran-d7, Zephiran-d7 Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H22N.ClH/c1-4-5-11-14(2,3)12-13-9-7-6-8-10-13;/h6-10H,4-5,11-12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i6D,7D,8D,9D,10D,12D2; |
| SMILES | [Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)CCCC |
| IUPAC-Name | Butyl-[dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-dimethyl-ammoniumchlorid |