Learn More
Benzalkoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cationic surface active agentBenzalkonium chloride is used in textile dyeing, softeners, antistatic agents, emulsifiers and conditioner. It acts as a cationic detergent. It is also used as a preservative in pharmaceutical products like eye, ear and nasal drops and sprays. Further, it is an active ingredient in personal care products such as hand sanitizers, shampoos, deodorants and wet wipes. In addition to this, it is used in a study to assess its action on epithelia conjunctival cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzalkonium Chloride |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,acetone,ether and alcohol. Slightly miscible with benzene. |
Physikalische Form | Halbfest/fest, R=C |
Sicherheit und Handhabung
- Benzalkonium chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.