Learn More
Benzalkoniumchlorid, 99.63 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454612 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454612 1 kg 1 Kilogramm
11434612 100 g 100 Gramm
11444612 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454612 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219015891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00 CHF
    428.19 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 21.81 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-54-5
Summenformel C9H13ClN
Molekulargewicht (g/mol) 170.66
Synonym Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzalkoniumchlorid
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 0.9963
Reinheit (%) ≥95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium Chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302+H312+H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.