Learn More
Benzalkoniumchlorid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327551
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327551 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327551 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10532200AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzalkonium chloride
CAS 8001-54-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzalkonium chloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzalkonium Chloride
SMILES C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 227.77
Menge 1 mL
Formelmasse 227,1441 g/mol