Learn More
Benzaldehyd, Mikromol™
Beschreibung
Benzaldehyd
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzaldehyde |
| CAS | 100-52-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Benzaldehyde |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C7 H6 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H |
| SMILES | O=Cc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Benzaldehyd |
| Mehr anzeigen |