Learn More
Bentonit, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11364099 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11364099 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11364099 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02100894.5
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
  • Bentonit wird als Aluminiumsilikat (Ton), Emulgator und Adsorptionsmittel für Proteine und Viruspartikel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BENTONITE
CAS 1302-78-9
Farbe Grau
Summenformel Principally montmorillonite - Al2O3 . 4SiO2 . 2H2O
Strukturformel Principally montmorillonite - Al2O3 . 4SiO2 . 2H2O
MDL-Nummer MFCD00130611
Menge 500 g
Synonym Montmorillonite
Physikalische Form Pulver