Learn More
Bentonit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11934061
Marke: Thermo Scientific Acros 447440025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1302-78-9
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1302-78-9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bentonite
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Merck Index 15,1057
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in acids and common organic solvents