Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogene Trocknungsröhrchen mit NS-Konus
Hervorragend geeignet zum Schutz von Reaktionen vor Feuchtigkeit bei gleichzeitigem Druckausgleich. Die Lenz Laborglasinstrumente™ gebogenen Trocknungsröhrchen mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0451551
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10162550
  • 80.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchen in einem Winkel von 75 ° gebogen
  • In verschiedenen Konusgrößen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Trocknungsröhrchen
19/26
140 mm