Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Adapter mit NS-Ablasshahn
Artikelnummer. 10460513
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 19/26
NS 24/29
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Packungsgröße
10460513 NS 19/26 1 Stück
10359860 NS 24/29 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10460513 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05098002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00 CHF
    33.47 CHF / 1 Stück
    Sparen 14.53 CHF
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Anschluss von Destillationsschläuchen. Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogene Adapter mit NS-Hahn werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Gebogene Glasolive mit 90°-Winkel
  • Bohrung: 2.5 mm
  • Absperrhahn mit Vollglasstopfen
  • Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Typ Gebogener Adapter mit NS-Ablasshahn
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung NS 19/26