missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bensulide 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30324216
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324216 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30324216 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA09010155ME

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bensulide
CAS 741-58-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bensulide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H24 N O4 P S3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C14H24NO4PS3/c1-12(2)18-20(21,19-13(3)4)22-11-10-15-23(16,17)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12-13,15H,10-11H2,1-4H3
SMILES CC(C)OP(=S)(OC(C)C)SCCNS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name N-[2-Di(Propan-2-yloxy)Phosphinothioylsulfanylethyl]Benzenesulfonamid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molekulargewicht (g/mol) 397.51
Menge 1 mL
Formelmasse 397.0605 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.