Learn More
Bensulfuron-methyl, TRC
Artikelnummer. 30011629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011629 1 g 1 Gramm
30012340 250 mg 250 Milligramm
17902095 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1660051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83055-99-6
Summenformel C16 H18 N4 O7 S
Molekulargewicht (g/mol) 410.4
Synonym Bensulfuron-methyl, Bianmihuanglong, DPX 84, DPX-F 5384, F 5384, Londax, Mariner, Methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonylmethyl]benzoate, Methyl 2-[[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido]sulfonylmethyl]benzoate, Methyl α-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonyl)-o-toluate, Methyl α-(4,6-dimethoxy pyrimidine-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-O-toluate
IUPAC-Name Methyl-2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)Carbamoylsulfamoylmethyl]Benzoat
SMILES COC(=O)c1ccccc1CS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bensulfuron-methyl
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bensulfuron-methyl
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C16H18N4O7S/c1-25-12-8-13(26-2)18-15(17-12)19-16(22)20-28(23,24)9-10-6-4-5-7-11(10)14(21)27-3/h4-8H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19,20,22)
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 1 g
Formelmasse 410.0896