Learn More
Bensulfuron-methyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327284 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327284 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10498000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bensulfuron-methyl
CAS 83055-99-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bensulfuron-methyl
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H18 N4 O7 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C16H18N4O7S/c1-25-12-8-13(26-2)18-15(17-12)19-16(22)20-28(23,24)9-10-6-4-5-7-11(10)14(21)27-3/h4-8H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)c1ccccc1CS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
IUPAC-Name Methyl-2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoylmethyl]benzoat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 410.4
Menge 1 mL
Formelmasse 410.0896 g/mol