missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benperidol EP Verunreinigung A, Mikromol™

Artikelnummer. 18091610
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18091610 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18091610 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0113.030025

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Benperidol EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 20662-53-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H15 N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benperidol Imp. A (EP), 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Benperidol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C12H15N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-4,9,13H,5-8H2,(H,14,16)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1C3CCNCC3
IUPAC-Name 3-Piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
Menge 25 mg
Formelmasse 217.1215 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.