Learn More
Benedict Reagenz, Pure, qualitativ, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Spezifikation
Farbe | Blau |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benedict's reagent (qualitative)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium carbonate, Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5)