Learn More
Bendamustinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bendamustine Hydrochloride |
| CAS | 3543-75-7 |
| Summenformel | C16H21Cl2N3O2.HCl |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (8CI), Bendamustin hydrochloride, Bendamustine hydrochloride, Bendit, Cytostasan, IMET 3393, Purplz, Ribomustin, SDX 105, Treanda, ZIMET 33/93 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H21Cl2N3O2.ClH/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H |
| SMILES | Cl.Cn1c(CCCC(=O)O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC-Name | 4-[5-[Bis(2-chlorethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butansäure;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 394.72 |
| Formelmasse | 393.08 |